Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Thioglycolate |
| Smeltepunkt | -24 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.1870g/mL |
| Kogepunkt | 156 °C til 159 °C (10,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 56 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Jodimetri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HSCH2CO2CH3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl thioglycolate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.