Få mere at vide
Methyl Thiocyanat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Thiocyanate |
| CAS | 556-64-9 |
| Molekylær formel | C2H3NS |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Methyl Sulfocyanate, Methyl Thiocyanate, NSC 9368, Thiocyanic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3 |
| SMIL | CSC#N |
| IUPAC navn | Methylthiocyanat |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.12 |
| Formel vægt | 72.9986 |