Få mere at vide
Methylthiocyanat, 99%
Artikelnummer. 11367499
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367499 5 mL 5ml
11377499 25 mL 25ml
11387499 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27879.AA
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 556-64-9 | C2H3NS | 73,113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-64-9
Molekylær formel C2H3NS
Molekylvægt (g/mol) 73.113
MDL nummer MFCD00001830
InChI nøgle VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
PubChem CID 11168
ChEBI CHEBI:61112
IUPAC navn methylthiocyanat
SMIL CSC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl thiocyanate
Smeltepunkt -5°C
Tæthed 1.068
Kogepunkt 131°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.468
Mængde 5 mL
FN nummer UN2929
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 73.11
Procent renhed 99%