Få mere at vide
Methylthiazolidin-2-carboxylathydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392966 5 g 5g
11382966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10740.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50703-06-5 | C5H10ClNO2S | 183.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50703-06-5
Molekylær formel C5H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 183.65
MDL nummer MFCD00068022
InChI nøgle YEFOSJYXVLNYSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-thiazolidinecarboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester, thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl thiazolidine-2-carboxylate, +-thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, +/--thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester 6ci,8ci,9ci
PubChem CID 2737507
IUPAC navn methyl-1,3-thiazolidin-2-carboxylat
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C1CSCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Smeltepunkt ∽158°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3628640
Formel vægt 183.66
Procent renhed 98%