Få mere at vide
Methyltetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylat, 95%
Artikelnummer. 10481440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10481440 5 g Glasflaske 5g
10352450 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434290050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 4160-61-6 | C7H10O3S | 174,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4160-61-6
Molekylær formel C7H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 174.22
InChI nøgle MCUXKFHPGMEIIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl 4-oxotetrahydrothiopyran-3-carboxylate, 2h-thiopyran-3-carboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl-4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, 2,3,5,6-tetrahydro-3-carbomethoxythiopyran-4-one, 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carbonsauremethylester, 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylic acid methyl ester, 4-oxo-tetrahydro-thiopyran-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 10374916
IUPAC navn methyl-4-oxothian-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CSCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 134 °C (10,0 Torr)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 174.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Flydende eller fast
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.