Få mere at vide
Methyl Tetradecanoate-d27, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Tetradecanoate-d27 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| Formel vægt | 269.3941 |