Få mere at vide
Methyltetradecanoat, 99%
Beskrivelse
Methyltetradecanoat bruges som en komponent i fremstillingen af en biodiesel med høj densitet. Bruges også som et niosommedium, hvori et kræftlægemiddel kan transporteres indenfor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyltetradecanoat anvendes som en komponent i fremstillingen af en biodiesel med høj densitet. Bruges også som et niosommedium, hvori et kræftlægemiddel kan transporteres indenfor.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Reager med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl tetradecanoate |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 0.855 |
| Kogepunkt | 323 °C |
| Flammepunkt | >112 °C (234 °F) |
| Lineær formel | CH3(CH2)12CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4562 |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform og methanol. Reager med vand. |
| Formel vægt | 242.4 |
| Vis mere |