Få mere at vide
Methyltetradecanoat, 99%
Artikelnummer. 11423973
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423973 50 g 50g
11433973 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10257.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242,40 g/mol
Methyltetradecanoat bruges som en komponent i fremstillingen af en biodiesel med høj densitet. Bruges også som et niosommedium, hvori et kræftlægemiddel kan transporteres indenfor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyltetradecanoat anvendes som en komponent i fremstillingen af en biodiesel med høj densitet. Bruges også som et niosommedium, hvori et kræftlægemiddel kan transporteres indenfor.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Reager med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-10-7
Molekylær formel C15H30O2
Molekylvægt (g/mol) 242.40
MDL nummer MFCD00008983
InChI nøgle ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC navn methyltetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl tetradecanoate
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 0.855
Kogepunkt 323°C
Flammepunkt >112°C (234°F)
Lineær formel CH3(CH2)12CO2CH3
Brydningsindeks 1.4562
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol. React with water.
Formel vægt 242.4
Procent renhed 99%