Få mere at vide
Methyl Tetracosanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracosanoic acid methyl ester |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 382.3811 |
| Procent renhed | >95% |