Få mere at vide
Methyl-tert-butylether, ULTRA RESI-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558514 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15558514 1 L Smal mund af ravfarvet glasflaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15558514 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 904302
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-05-2027
Højrente opløsningsmidler og salte udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer
    Til brug i gaskromatografi (GC), analyse af organiske rester; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
InChI nøgle BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl tert-Butyl Ether
Mængde 1 L
Flammepunkt −27,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.74kg
Formel vægt 88.15
Grad ULTRA RESI-ANALYZED