Få mere at vide
Methyl tert-butyl ether (MTBE) 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327265
Mængde:
5 x 1 ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327265
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREGS09010523ME
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl tert-butyl ether
CAS 1634-04-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl tert-butyl ether
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H12 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propane, 2-methoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl methyl ether, 2-Methyl-2-methoxypropane, Driveron, MTBE, Methyl 1,1-dimethylethyl ether, Methyl tert-butyl ether, Methyl tertiary butyl ether, t-Butyl methyl ether, tert-Butoxymethane, tert-Butyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
SMIL COC(C)(C)C
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Mængde 5 x 1 ml
Formel vægt 88.0888 g/mol