Få mere at vide
Methyltert-butylether (MTBE) 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325887
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325887 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325887 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010523ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl tert-butyl ether
CAS 1634-04-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl tert-butyl ether
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H12 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propane, 2-methoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl methyl ether, 2-Methyl-2-methoxypropane, Driveron, MTBE, Methyl 1,1-dimethylethyl ether, Methyl tert-butyl ether, Methyl tertiary butyl ether, t-Butyl methyl ether, tert-Butoxymethane, tert-Butyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
SMIL COC(C)(C)C
IUPAC navn 2-methoxy-2-methylpropan
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 88.0888 g/mol