Få mere at vide
Methyl Syringate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Syringate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(12)15-3)5-8(14-2)9(7)11/h4-5,11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 212.0685 |