Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16255880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Artikelnummer. Mængde
16255880 7.5 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16255880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464010075
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
C2D6OS | 84.18 g/
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Tæthed 1.1900 g/mL
Flammepunkt 88°C
Specifik vægtfylde 1.1900
Viskositet 2.4 mPa.s (20°C)
Mængde 7.5 mL
Smeltepunkt 20.2°C
Kogepunkt 190.0°C
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2D6OS
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Molekylvægt (g/mol) 84.18
Grad NMR