Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 100,0 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Pakningsstørrelse:
7.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10791541 7.5 mL 7.5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10791541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320760075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 DKK
    1746.29 DKK / 7.5ml
    Spare 53.71 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 100,0 atom % D
Tæthed 1.1900g/mL
Deuterium (D) 99,95% min.
Flammepunkt 88 °C
Specifik vægtfylde 1.19
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vand 0,02% maks. (Koulometrisk)
Mængde 7.5 mL
CAS 2206-27-1
Smeltepunkt 20,2 °C
Kogepunkt 190,0 °C
Molekylær formel C2H6OS
Lineær formel (CD3)2SO
MDL nummer MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Molekylvægt (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Formel vægt 84.18
Grad NMR