Artikelnummer. 10696192
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10696192
10 mL
Glasflaske
10ml
10603512
25 mL
Glasflaske
25ml
10723571
50 mL
Glasflaske
50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10696192
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
181150100
570.00 DKK 550.01 DKK / 10ml Spare 19.99 DKK 3% Slukket
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
Kemiske identifikatorer
CAS
2206-27-1
Molekylær formel
C2H6OS
Molekylvægt (g/mol)
84.17
MDL nummer
MFCD00002090
InChI nøgle
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID
75151
IUPAC navn
trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMIL
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form
Væske
Farve
Farveløs
Navn note
99.9 atom % D
Tæthed
1.1900g/mL
Deuterium (D)
99.85% min.
Flammepunkt
88°C
Emballage
Glasflaske
Specifik vægtfylde
1.19
Viskositet
2.4 mPa.s (20°C)
Vand
0.03% max. (Coulometric)
Mængde
10 mL
CAS min %
99.85
Smeltepunkt
20.2°C
Kogepunkt
190.0°C
CAS Max %
100.0
Lineær formel
(CD3 )2 SO
Beilstein
01, IV, 1279
Fieser
13,124; 16,177
Formel vægt
84.18
Grad
NMR
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?