Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, til NMR, indeholder 1 v/v % TMS, 99,9 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10603512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
50ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10603512
Brand: Thermo Scientific Acros 181150250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.9 atom % D
Tæthed 1.1900g/mL
Deuterium (D) 99.85% min.
Flammepunkt 88°C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.19
Viskositet 2.4 mPa.s (20°C)
Vand 0.03% max. (Coulometric)
Mængde 25 mL
CAS min % 99.85
Smeltepunkt 20.2°C
Kogepunkt 190.0°C
CAS Max % 100.0
Lineær formel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formel vægt 84.18
Grad NMR