Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, for NMR, +99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3211025 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10337930
Brand: Thermo Scientific Acros 174890500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Tæthed 1.1900g/mL
Deuterium (D) 99.0% min.
Flammepunkt 88°C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.19
Viskositet 2.4 mPa.s (20°C)
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 50 mL
Smeltepunkt 20.2°C
Kogepunkt 190.0°C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formel vægt 84.18
Grad NMR
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato