Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, for NMR, 99+ atom % D
Artikelnummer. 10337930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337930 50 mL Glasflaske 50ml
10169552 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10337930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174890500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00 DKK
    1716.44 DKK / 50ml
    Spare 153.56 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Tæthed 1.1900g/mL
Deuterium (D) 99,0% min.
Flammepunkt 88 °C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.19
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Mængde 50 mL
Smeltepunkt 20,2 °C
Kogepunkt 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formel vægt 84.18
Grad NMR