Artikelnummer. 16397721
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Septum flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
16397721
10 mL
Septum flaske
-
10317300
10 mL
Glasflaske
10ml
16328186
25 mL
Glasflaske
-
10591801
50 mL
Glasflaske
50ml
10626182
100 mL
Glasflaske
100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
16397721
Leverandør
Thermo Scientific
Leverandørnr.
166290101
965.00 DKK 888.07 DKK / 10ml Spare 76.93 DKK 7% Slukket
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
Chemische Identifikatoren
CAS
2206-27-1
Molekylær formel
C2H6OS
Molekylvægt (g/mol)
84.17
MDL nummer
MFCD00002090
InChI nøgle
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym
deuterated dmso, dimethylsulfoxide-d6, methanesulfinylmethyl hydrogen, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3,sulfinylbis-9ci, dimethyl-d6 sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis, dmso-d6, dimethyl sulfoxide-d6, methane-d3-, sulfinylbis
PubChem CID
75151
SMIL
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale
Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form
Væske
Farve
Farveløs
Navn note
99,9 atom % D
Tæthed
1.1900 g/mL
Deuterium (D)
99,85% min.
Flammepunkt
88 °C
Emballage
Septum flaske
Specifik vægtfylde
1.19
Viskositet
2,4 mPa (20 °C)
Vand
0,03% maks. (K.F.)
Mængde
10 mL
Smeltepunkt
20,2 °C
Kogepunkt
190,0 °C
Lineær formel
(CD3 )2 SO
Beilstein
01, IV, 1279
Fieser
13,124; 16,177
IUPAC navn
(²H3)methansulfinyl(²H3)methan
Formel vægt
84.18
Grad
NMR
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?