Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, for NMR, 99,9 atom % D
Artikelnummer. 16328186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Septum flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16328186 25 mL Glasflaske -
10317300 10 mL Glasflaske 10ml
16397721 10 mL Septum flaske -
10591801 50 mL Glasflaske 50ml
10626182 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16328186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166290250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 DKK
    1253.75 DKK / 25ml
    Spare 41.25 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym methane-d3,sulfinylbis-9ci, dmso-d6, deuterated dmso, methane-d3, sulfinylbis, dimethyl-d6 sulfoxide, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethylsulfoxide-d6, methane-d3-, sulfinylbis, dimethyl sulfoxide-d6
PubChem CID 75151
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,9 atom % D
Tæthed 1.1900 g/mL
Deuterium (D) 99,85% min.
Flammepunkt 88 °C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.19
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks. (K.F.)
Mængde 25 mL
Smeltepunkt 20,2 °C
Kogepunkt 190,0 °C
Lineær formel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC navn (²H3)methansulfinyl(²H3)methan
Formel vægt 84.18
Grad NMR