Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, til NMR, 99,9 atom% D, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517264 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10517264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426941000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 DKK
    2582.13 DKK / 100ml
    Spare 77.87 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Navn note For NMR 99,9 atom% D
CAS 2206-27-1
Smeltepunkt 20,2 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 190,0 °C
Flammepunkt 88 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C2H6OS
MDL nummer MFCD00002090
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.19
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Molekylvægt (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 84.18
Grad NMR
Fysisk form Væske