Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, for NMR, 99,8 atom % D
Artikelnummer. 16358196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Septum flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16358196 25 mL Glasflaske -
10141192 10 mL Glasflaske 10ml
16348196 10 mL Septum flaske -
10262522 50 mL Glasflaske 50ml
10437022 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16358196 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364650250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    1097.03 DKK / 25ml
    Spare 102.97 DKK
    8% Slukket
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dmso-d6, dimethyl-d6 sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethylsulfoxide-d6, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis, methane-d3,sulfinylbis-9ci, deuterated dmso, methane-d3-, sulfinylbis, dimethyl sulfoxide-d6
PubChem CID 75151
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,8 atom % D
Tæthed 1.1900 g/mL
Deuterium (D) 99,75% min.
Flammepunkt 88 °C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.19
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks. (Koulometrisk)
Mængde 25 mL
Smeltepunkt 20,2 °C
Kogepunkt 190,0 °C
Lineær formel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC navn (²H3)methansulfinyl(²H3)methan
Formel vægt 84.18
Grad NMR
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.