Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, for NMR, 99,8 atom % D
Artikelnummer. 10262522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Septum flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10262522 50 mL Glasflaske 50ml
10141192 10 mL Glasflaske 10ml
16348196 10 mL Septum flaske -
16358196 25 mL Glasflaske -
10437022 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10262522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364650500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 DKK
    1828.39 DKK / 50ml
    Spare 56.61 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,8 atom % D
Tæthed 1.1900g/mL
Deuterium (D) 99,75% min.
Flammepunkt 88 °C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.19
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks. (Koulometrisk)
Mængde 50 mL
Smeltepunkt 20,2 °C
Kogepunkt 190,0 °C
Lineær formel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Formel vægt 84.18
Grad NMR