Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, for NMR, 99,5+ atom % D
Artikelnummer. 10561911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
1 kg
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10g
1kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10561911 50 g 50g
10155710 10 g 10g
10017882 1 L 1 L
10038039 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10561911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321290500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1320.92 DKK / 50g
    Spare 44.08 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,5+ atom % D
Tæthed 1.1900g/mL
Deuterium (D) 99,50% min.
Flammepunkt 88 °C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.19
Damptryk 2,5 mbar ved 20 °C
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vand 0,05% maks. (Koulometrisk)
Mængde 50 g
Smeltepunkt 20,2 °C
Kogepunkt 190,0 °C
Lineær formel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Formel vægt 84.18
Grad NMR