Få mere at vide
Methylsulfoxid-d6, for NMR, med 0,03% TMS, 99,9 atom% D
Artikelnummer. 10113481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113481 25 mL Glasflaske -
10716622 10 mL Glasflaske 10ml
10712744 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10113481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1201.51 DKK / 25ml
    Spare 38.49 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2206-27-1
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 84.17
MDL nummer MFCD00002090
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC navn trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMIL [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note med 0,03% TMS, 99,9 atom%D
Tæthed 1.1900g/mL
Deuterium (D) 99,85% min.
Flammepunkt 88 °C
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.19
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vand 0,03% maks. (Koulometrisk)
Mængde 25 mL
Smeltepunkt 20,2 °C
Kogepunkt 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formel vægt 84.18
Grad NMR