Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,9%, til spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-216839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10124280
Brand: Thermo Scientific Acros 167851000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
For UV/VIS spectroscopy
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethane
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4°C
Navn note 99.9%
Absorbans 0.01 max. at 360nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm
Oplysninger om nedbrydning >190°C
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 189.0°C
Mængde 100 mL
Flammepunkt 87°C
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid at 20°C
Brydningsindeks 1.4770 to 1.4800
Analyseprocentområde 99.9%
Rester efter fordampning 0.005% max.
Specifik vægtfylde 1.1
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viskositet 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Vand 0.05% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formel vægt 78.13
Procent renhed 99.9%
Grad Spectroscopy