Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,9%, til spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10438920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10438920 250 mL Glasflaske 250ml
10124280 100 mL Glasflaske 100ml
10337730 1 L Glasflaske 1 L
10092060 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10438920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167852500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00 DKK
    412.65 DKK / 250ml
    Spare 59.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
CAS: 67-68-5 | Molecular Formula: C2H6OS | Molecular Weight: 78.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Navn note 99.9%
Absorbans 0,01 maks. ved 360 nm, 0,05 max ved 320 nm, 0,1 max ved 300 nm, 0,2 maks. ved 290 nm, 0,3 max ved 280 nm, 0,5 maks. ved 270 nm
Oplysninger om nedbrydning >190 °C
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 87 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske ved 20 °C
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4800
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 1.1
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk Damptryk: 0,55 mbar ved 20 °C
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vand 0,05% maks.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kogepunkt 189,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, acetone, kloroform, diethylether og aromatiske kulbrinter
Formel vægt 78.13
Procent renhed 99.9%
Grad Spektroskopi