Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,9%, til spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337730 1 L Glasflaske 1 L
10124280 100 mL Glass Bottle 100ml
10438920 250 mL Glasflaske 250ml
10092060 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10337730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167850010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4°C
Navn note 99.9%
Absorbans 0.01 max. at 360nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm
Oplysninger om nedbrydning >190°C
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 87°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske ved 20 °C
Brydningsindeks 1.4770 to 1.4800
Rester efter fordampning 0.005% max.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 1.1
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viskositet 1.987 mPa.s (25°C)
Vand 0.05% max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kogepunkt 189.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formel vægt 78.13
Procent renhed 99.9%
Grad Spektroskopi