Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,9%, til spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS-spektroskopi
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 18.4 °C |
| Navn note | 99.9% |
| Absorbans | 0,01 maks. ved 360 nm, 0,05 max ved 320 nm, 0,1 max ved 300 nm, 0,2 maks. ved 290 nm, 0,3 max ved 280 nm, 0,5 maks. ved 270 nm |
| Oplysninger om nedbrydning | >190 °C |
| Tæthed | 1.1000g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 87 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske ved 20 °C |
| Show More |