Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,9+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10343372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
EcoSafPak™ Plastflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10343372 1 L Plastflaske 1 L
10187650 500 mL EcoSafPak™ Plastflaske 500ml
10722164 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10343372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 DKK
    819.65 DKK / 1 L
    Spare 165.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
CAS min % 99.9
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >190 °C
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 87 °C
Emballage Plastflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4800
Rester efter fordampning 0,01% maks.
Analyseprocentområde 99.9+%
Specifik vægtfylde 1.1
Titrerbar syre 0,001 meq/g maks.
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk Damptryk: 0,55 mbar ved 20 °C
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kogepunkt 189,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, acetone, kloroform, diethylether og aromatiske kulbrinter
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99.9%
Grad ACS