Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,9+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
EcoSafPak™ Plastflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10187650 500 mL EcoSafPak™ Plastflaske 500ml
10343372 1 L Plastflaske 1 L
10722164 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10187650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414885000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    479.65 DKK / 500ml
    Spare 95.35 DKK
    16% Slukket
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
CAS min % 99.9
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >190 °C
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 87 °C
Emballage EcoSafPak™ Plastflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4800
Rester efter fordampning 0,01% maks.
Analyseprocentområde 99.9+%
Specifik vægtfylde 1.1
Titrerbar syre 0,001 meq/g maks.
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk Damptryk: 0,55 mbar ved 20 °C
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kogepunkt 189,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, acetone, kloroform, diethylether og aromatiske kulbrinter
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99.9%
Grad ACS
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.