Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,8+%, til HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10041304 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10041304 1 L 1 L
10001354 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041304 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 397600010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-68-5 | Molekylformel: C2H6OS | Molekylvægt: 78,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Navn note For HPLC
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 87 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4800
Analyseprocentområde 99,8% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.1
Lineær formel (CH3)2SO
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Merck Index 153285
Kogepunkt 189,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, acetone, kloroform, diethylether og aromatiske kulbrinter
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99.8%
Grad HPLC