Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,8+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10562841 1 L Glasflaske 1 L
10043530 250 mL Glasflaske 250ml
10774923 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10022923 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10562841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295520010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 DKK
    603.65 DKK / 1 L
    Spare 111.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Surhed 0,04 mg KOH/g maks.
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 87 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske ved 20 °C
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4800
Rester efter fordampning 0,003% maks.
Analyseprocentområde 99.8+%
Specifik vægtfylde 1.1
Lineær formel (CH3)2SO
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vand 0,1% maks.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kogepunkt 189,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, acetone, kloroform, diethylether og aromatiske kulbrinter
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99.8%
Grad Ekstra ren