Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,8+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Methyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 18.4 °C |
| Surhed | 0,04 mg KOH/g maks. |
| Tæthed | 1.1000g/mL |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | 87 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske ved 20 °C |
| Brydningsindeks | 1,4770 til 1,4800 |
| Rester efter fordampning | 0,003% maks. |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?