Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,7%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10665942 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10021310 100 mL Glasflaske 100ml
10571561 1 L Glasflaske -
10716613 5 L Plast tromle 5 L
10764261 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10665942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    792.65 DKK / 2.5 L
    Spare 147.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Navn note 99.7%
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4800
Analyseprocentområde 99.7%
Specifik vægtfylde 1.1
Lineær formel (CH3)2SO
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vand 0,2% maks.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Kogepunkt 189,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, acetone, kloroform, diethylether og aromatiske kulbrinter
Formel vægt 78.13
Procent renhed 99.7%
Grad Ren