Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,7%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Packungsgröße:
100ml
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
10571561 1 L Glasflaske -
10021310 100 mL Glasflaske 100ml
10665942 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10716613 5 L Plast tromle 5 L
10764261 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10571561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 DKK
    664.65 DKK / 1 L
    Spare 120.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Navn note 99.7%
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4800
Analyseprocentområde 99.7%
Specifik vægtfylde 1.1
Lineær formel (CH3)2SO
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vand 0,2% maks.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Kogepunkt 189,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, acetone, kloroform, diethylether og aromatiske kulbrinter
Formel vægt 78.13
Procent renhed 99.7%
Grad Ren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.