Få mere at vide
Methylsulfoxid, 99,7+%, ekstra tør over molekylsigte, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10225631 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10487172 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10659643 500 mL Glasflaske 500ml
10545111 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10225631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    913.65 DKK / 1 L
    Spare 186.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Brun til hvid
Oplysninger om nedbrydning >190 °C
Tæthed 1.1000g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Pulver, nåle eller krystaller
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4800
Analyseprocentområde 99.7+%
Specifik vægtfylde 1.1
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0,55 mbar ved 20 °C
Vand 0,005% Max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kogepunkt 189,0 °C
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99.7%
Grad Ekstra tør over molekylsigte