Artikelnummer. 10774503
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10774503
1 L
AcroSeal™ Glasflaske
-
10081951
100 mL
AcroSeal™ Glasflaske
100ml
10308103
2.5 L
AcroSeal™ Glasflaske
2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer.
10774503
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
326880010
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
67-68-5
Molekylær formel
C2H6OS
Molekylvægt (g/mol)
78.13
MDL nummer
MFCD00002089
InChI nøgle
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID
679
ChEBI
CHEBI:28262
IUPAC navn
methylsulfinylmethan
SMIL
CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Methyl Sulfoxide
Smeltepunkt
18.4°C
Farve
Farveløs
Tæthed
1.1000g/mL
Mængde
1 L
Flammepunkt
87°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Emballage
AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form
Væske
Brydningsindeks
1.4770 to 1.4800
Rester efter fordampning
0.001 % max.
Analyseprocentområde
99.7% min. (GC)
Specifik vægtfylde
1.1
Lineær formel
(CH3 )2 SO
Viskositet
1.987 mPa.s (25°C)
Vand
0.005% Max.
Beilstein
01, IV, 1277
Fieser
01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index
15, 3285
Kogepunkt
189.0°C
Opløselighedsinformation
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formel vægt
78.13
Procent renhed
99.7+%
Grad
Ekstra tør
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?