Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl sulfone |
| Smeltepunkt | 107,0 °C til 111,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 238,0 °C |
| Flammepunkt | 143 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3)2SO2 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl sulfone