Få mere at vide
Methylsulfon, 98%
Artikelnummer. 10306820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10306820 5 g Glasflaske 5g
10655942 500 g Plastflaske 500g
11904561 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10306820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127780050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-71-0
Molekylær formel C2H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 94.13
MDL nummer MFCD00007566
InChI nøgle HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC navn methylsulfonylmethan
SMIL CS(C)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfone
Smeltepunkt 107.0°C to 111.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 238.0°C
Flammepunkt 143°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2SO2
Mængde 5 g
Beilstein 01,289
Fieser 01,296; 02,157
Merck Index 15,3283
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol and acetone,sparingly soluble in ether
Formel vægt 94.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Methyl sulfone