Få mere at vide
Methylsulfid, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10264790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10264790 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10071470 10 mL Glasflaske -
10071460 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10264790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.24 DKK
    859.65 DKK / 2.5 L
    Spare 95.59 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-18-3
Molekylær formel C2H6S
Molekylvægt (g/mol) 62.13
MDL nummer MFCD00008562
InChI nøgle QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
IUPAC navn methylsulfanylmethan
SMIL CSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfide
Smeltepunkt -98,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8460g/mL
Kogepunkt 38,0 °C
Flammepunkt −48 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0,2% maks. Methylmercaptan (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2S
Brydningsindeks 1.4351
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 288
Fieser 02,156; 04,190; 05,260; 15,88; 16,84; 17,198
Merck Index 15, 3281
Specifik vægtfylde 0.846
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 62.13
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.