Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl sulfide |
| Smeltepunkt | -98.0°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8460g/mL |
| Kogepunkt | 38.0°C |
| Flammepunkt | −48°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.2% max. Methylmercaptan (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2S |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl sulfide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.