Få mere at vide
Methyl sulfide, 99+%, extra pure
Artikelnummer. 10071460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10071460
Brand: Thermo Scientific Acros 127760010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-18-3
Molekylær formel C2H6S
Molekylvægt (g/mol) 62.13
MDL nummer MFCD00008562
InChI nøgle QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
IUPAC navn methylsulfanylmethan
SMIL CSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl sulfide
Smeltepunkt -98.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8460g/mL
Kogepunkt 38.0°C
Flammepunkt −48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.2% max. Methylmercaptan (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2S
Brydningsindeks 1.4351
Mængde 1 L
Beilstein 01, 288
Fieser 02,156; 04,190; 05,260; 15,88; 16,84; 17,198
Merck Index 15, 3281
Specifik vægtfylde 0.846
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 62.13
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.