Få mere at vide
Methylstearat, TRC
Artikelnummer. 30132534
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132534 10 g
30010972 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32669010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-61-8
Molekylær formel C19 H38 O2
Molekylvægt (g/mol) 298.5
Synonym Methyl Stearate, Octadecanoic acid, methyl ester, Stearic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2218, Esterol A, Exceparl MS, Kemester 9718, Methyl n-octadecanoate, Methyl octadecanoate, Methyl stearate, NSC 9418, Pastel M 180, Pastell M 180, n-Octadecanoic acid methyl ester
IUPAC navn Methyloktadecanat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Stearate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Formel vægt 298.2872