Få mere at vide
Methylstearat, blanding af homologer
Artikelnummer. 10523421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523421 1 kg Glasflaske 1kg
10135900 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10523421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304220010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-61-8
Molekylær formel C19H38O2
Molekylvægt (g/mol) 298.51
MDL nummer MFCD00009005
InChI nøgle HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
IUPAC navn methyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl stearate
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 37,0 °C til 39,0 °C
Farve Creme til hvid eller gul
Tæthed 0.8360g/mL
Kogepunkt 215,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)16CO2CH3
Mængde 1 kg
Forsæbningsværdi 186 til 192 mg KOH/g
Merck Index 15,893
Specifik vægtfylde 0.836
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i æter og alkohol
Formel vægt 298.51
Fysisk form Pasta