Få mere at vide
Methylstearat, 99%
Beskrivelse
Methylstearat bruges som et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, hvorved opløseligheden af kemikalier forbedres ved at dissociere aggregater og udfolde proteiner. Det er en fedtsyreester, som bruges som emulgator og stabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylstearat bruges som et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, hvilket øger opløseligheden af kemikalier ved at dissociere aggregater og udfolde proteiner. Det er en fedtsyreester, som bruges som emulgator og stabilisator.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Stearate |
| Smeltepunkt | 38 °C til 42 °C |
| Kogepunkt | 180 °C til 182 (4 mm) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1786213 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 298.51 |