Få mere at vide
Methylstearat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430813
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11430813
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13265.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298.511 g/mol
Methylstearat bruges som et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, hvorved opløseligheden af kemikalier forbedres ved at dissociere aggregater og udfolde proteiner. Det er en fedtsyreester, som bruges som emulgator og stabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylstearat bruges som et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, hvilket øger opløseligheden af kemikalier ved at dissociere aggregater og udfolde proteiner. Det er en fedtsyreester, som bruges som emulgator og stabilisator.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-61-8
Molekylær formel C19H38O2
Molekylvægt (g/mol) 298.511
MDL nummer MFCD00009005
InChI nøgle HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
IUPAC navn methyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Stearate
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Kogepunkt 180°C to 182 (4 mm)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 25 g
Beilstein 1786213
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 298.51