Få mere at vide
Methylstearat, 99%
Artikelnummer. 11420813
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420813 5 g 5g
11430813 25 g 25g
15292520 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13265.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.28 DKK
    400.65 DKK / 5g
    Spare 76.63 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298,511 g/mol
Methylstearat bruges som et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, hvorved opløseligheden af kemikalier forbedres ved at dissociere aggregater og udfolde proteiner. Det er en fedtsyreester, som bruges som emulgator og stabilisator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylstearat bruges som et ikke-ionisk overfladeaktivt middel, hvilket øger opløseligheden af kemikalier ved at dissociere aggregater og udfolde proteiner. Det er en fedtsyreester, som bruges som emulgator og stabilisator.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-61-8
Molekylær formel C19H38O2
Molekylvægt (g/mol) 298.511
MDL nummer MFCD00009005
InChI nøgle HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
IUPAC navn methyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl Stearate
Smeltepunkt 38 °C til 42 °C
Kogepunkt 180 °C til 182 (4 mm)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 5 g
Beilstein 1786213
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform. Uopløselig i vand.
Formel vægt 298.51