Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Methyl-Sil deaktiveret kapillarsøjle
Artikelnummer. 10216711 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10216711
Brand: Macherey-Nagel™ 723346.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type Deaktiveret kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Til brug med (applikation) Udarbejdelse af kapillærsøjleanalyse
Temperaturområde 320 °C
Længde (metrisk) 10 m
Mængde 1 hver